1.06008
Metanol
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Alcohol metílico
About This Item
Productos recomendados
agency
BP
JPE
NF
Ph. Eur.
Quality Level
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Inchi Key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
Legal Information
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup