Merck
1.07478
SAFC
1,2-propanediol
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
1,2-propanediol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
76.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
200-338-0
agency
BP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
vapor pressure
0.11 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
371 °C
expl. lim.
2.4-17.4 % (v/v)
refractive index
n20/D 1.43
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
188 °C/1013 hPa
mp
-59 °C
transition temp
flash point 99 °C
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Inchi Key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El propilenglicol se utiliza como disolvente en una variedad de formulaciones líquidas.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Contenido relacionado
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.