M-005S
Morphine solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinónimos:
Morphine solution
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1 mg/mL in methanol
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35
InChI
1S/C17H19NO3/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18/h2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3/t10-,11+,13-,16-,17-/m0/s1
Clave InChI
BQJCRHHNABKAKU-KBQPJGBKSA-N
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)