PHR8861
Morphine sulfate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
morphine
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 g
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(O)O.N6([C@H]7[C@H]8[C@@]9([C@@H](Oc%10c9c(ccc%10O)C7)[C@H](C=C8)O)CC6)C.N1([C@H]2[C@H]3[C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5O)C2)[C@H](C=C3)O)CC1)C.O.O.O.O.O
Clave InChI
GRVOTVYEFDAHCL-RTSZDRIGSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)