Merck
W410100
Sigma-Aldrich
Mango furanone
natural, ≥98%, FG
Sinónimos:
2,5 Dimethyl furan-3-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
112.13
Número de FEMA:
4101
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
13.119
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
caramel; fruity
grado:
FG
Halal
Kosher
natural
origen biológico:
botanical
Agency:
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
botanical
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
natural
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥98%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
caramel; fruity
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-3-6(7)5(2)8-4/h3,5H,1-2H3
Clave InChI
ASOSVCXGWPDUGN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
For R&D use and/or Food Manufacture Only.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
125.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
51.67 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)