W397025
2,5-Dimethyl-3-oxo-(2H)-fur-4-yl butyrate
natural, ≥93%
Sinónimos:
Furanone butyrate, Strawberry furanone butyrate
About This Item
Kosher
natural
Productos recomendados
grado
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥93%
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
caramel; brown; sweet
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C10H14O4/c1-4-5-8(11)14-10-7(3)13-6(2)9(10)12/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
JOLGAERKCZYHLF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?