Merck
W347507
Sigma-Aldrich
Trithioacetone
≥99%, FG
Sinónimos:
2,2,4,4,6,6-Hexamethyl-s-trithiane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H18S3
Número de CAS:
Peso molecular:
222.43
Número de FEMA:
3475
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2334
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
15.009
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
berry; burnt; green; earthy; sulfurous
grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.54 (lit.)
bp
105-107 °C/10 mmHg (lit.)
mp
24 °C (lit.)
densidad
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
berry; burnt; green; earthy; sulfurous
cadena SMILES
CC1(C)SC(C)(C)SC(C)(C)S1
InChI
1S/C9H18S3/c1-7(2)10-8(3,4)12-9(5,6)11-7/h1-6H3
Clave InChI
NBNWHQAWKFYFKI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 0.35-0.50 ppm
Otras notas
Natural occurrence: Roast beef.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
97 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 42-42 (1999)