W328901
cis-4-Heptenal
≥98%, stabilized, FCC, FG
Sinónimos:
(Z)-4-heptenal, N-propylidene butyraldehyde
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
contiene
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.434 (lit.)
densidad
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
fatty; green; vegetable
cadena SMILES
[H]C(=O)CC\C=C/CC
InChI
1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
Clave InChI
VVGOCOMZRGWHPI-ARJAWSKDSA-N
Descripción general
Aplicación
- Microbial community succession and their relationship with the flavor formation during the natural fermentation of Mouding sufu.: This study explores the role of cis-4-Heptenal in the flavor formation during the fermentation of Mouding sufu, highlighting its importance in food chemistry and microbial interactions (Chen et al., 2023).
- Kinetics studies of the gas-phase reactions of NO3 radicals with series of 1-alkenes, dienes, cycloalkenes, alkenols, and alkenals.: The paper discusses the reaction kinetics of cis-4-Heptenal with NO3 radicals, providing valuable data for atmospheric chemistry and the study of air pollutants (Zhao et al., 2011).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
41 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?