Merck
W321206
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Nonadienal
≥89%, FG
Sinónimos:
(E,E)-2,4-nonadienal, trans,trans-2,4-nonadiene aldehyde
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3CH=CHCH=CHCHO
Número de CAS:
Peso molecular:
138.21
Número de FEMA:
3212
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
732
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
5.194
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidad de vapor
>1 (vs air)
Ensayo
≥89%
índice de refracción
n20/D 1.5207 (lit.)
bp
97-98 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fatty; green; melon; floral
cadena SMILES
[H]C(=O)\C([H])=C([H])\C([H])=C(/[H])CCCC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h5-9H,2-4H2,1H3/b6-5+,8-7+
Clave InChI
ZHHYXNZJDGDGPJ-BSWSSELBSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Odor at 1.0%
Taste at 2 ppm
Otras notas
Natural occurrence: Avocado, Brazil nut, caviar, cooked beef, chicken and pork, cooked lamb/mutton, fish, milk and roasted peanut.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 58-58 (2005)
Pascal Fuchsmann et al.
Journal of chromatography. A, 1601, 60-70 (2019-06-11)
Headspace in-tube extraction (HS-ITEX) and solid phase microextraction (HS-SPME) sampling, followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), are widely used to analyze volatile compounds in various food matrices. While the extraction efficiency of volatile compounds from foodstuffs is crucial for obtaining