W245000
Ethyl oleate
natural, ≥85%
Sinónimos:
Oleic acid ethyl ester
About This Item
Productos recomendados
biological source
palm oil
Quality Level
grade
Kosher
natural
agency
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
FDA 21 CFR 117
assay
≥85%
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
216-218 °C/15 mmHg
mp
−32 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
waxy
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11-
InChI key
LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Categorías relacionadas
Disclaimer
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?