W206105
α-Amylcinnamaldehyde
mixture of cis and trans, ≥97%, stabilized, FG
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
meets purity specifications of JECFA
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥97%
contiene
BHT as stabilizer
composición
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted α-amylcinnamaldehyde
índice de refracción
n20/D 1.557 (lit.)
bp
287-290 °C (lit.)
densidad
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
amyl cinnamal
Organoléptico
fruity; floral; sweet
cadena SMILES
[H]C(/C(CCCCC)=C/C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H18O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11-12H,2-3,5,10H2,1H3/b14-11+
Clave InChI
HMKKIXGYKWDQSV-SDNWHVSQSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
294.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
146 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?