W236411
Decanoic acid
natural, ≥98%, FCC, FG
Sinónimos:
1-Nonanecarboxylic acid, Acid C10, C10:0, Capric acid, NSC 5025
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Cocos nucifera
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.210
presión de vapor
15 mmHg ( 160 °C)
Ensayo
≥98%
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
268-270 °C (lit.)
mp
27-32 °C (lit.)
densidad
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
tree nuts
alérgeno de la fragancia
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
fatty; citrus; rancid; sour
cadena SMILES
CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Case for supporting astrocyte energetics in glucose transporter 1 deficiency syndrome.: This review highlights the role of decanoic acid in supporting astrocyte energetics, providing a potential therapeutic approach for glucose transporter 1 deficiency syndrome and emphasizing its significance in neuroenergetics and metabolic therapies (Xu and Borges, 2024).
- Chemical Characterization of Terpene-Based Hydrophobic Eutectic Solvents and Their Application for Pb(II) Complexation during Solvent Extraction Procedure.: This article details the development of terpene-based hydrophobic eutectic solvents incorporating decanoic acid for effective Pb(II) complexation, showcasing its potential in environmental chemistry and industrial processes (Suljkanović et al., 2024).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
296.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
147 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?