W243213
Ethyl decanoate
natural, ≥98%, FCC, FG
Sinónimos:
Capric acid ethyl ester, Ethyl caprate
About This Item
Halal
Kosher
natural
Productos recomendados
grado
FG
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
densidad de vapor
6.9 (vs air)
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
densidad
0.864 g/cm3
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
apple; fruity; waxy; sweet
cadena SMILES
CCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h3-11H2,1-2H3
Clave InChI
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?