W206016
Isoamyl butyrate
natural, ≥98%, FCC, FG
Sinónimos:
3-methyl butanoate, 3-methylbutyl butanoate, 3-methylbutyl butyrate
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
meets purity specifications of JECFA
Productos recomendados
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
densidad de vapor
5.45 (vs air)
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.411 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
densidad
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
apple; banana; melon; fruity; ethereal; sweet; tropical
cadena SMILES
CCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-9(10)11-7-6-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Olfactory behavioral responses of two Drosophila species and their pupal parasitoid to volatiles from bananas.: Research indicates isoamyl butyrate′s role in the olfactory response of fruit flies and parasitoids, providing insights into pest management strategies (Bi et al., 2023).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?