Documentos clave
TEM-HC300CUCC
Sigma-Aldrich
Holey Carbon/Continuous Ultrathin carbon film Supported Copper Grids
size 300 mesh, box of 25 ×
Sinónimos:
Holey Carbon Film - Cu, 300 mesh, less than 3 nm, CC
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
envase
box of 25 ×
tamaño
300 mesh
Descripción general
Holey Carbon Film with a Continuous Layer of Ultrathin Carbon Film (< 3 nm thick) on 300 mesh copper grids.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)