TEM-HC200-CU-UL
Ultra-Thin Holey Carbon Film Supported Copper Grids
size 200 mesh, box of 25
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Productos recomendados
envase
box of 25
tamaño
200 mesh
Categorías relacionadas
Descripción general
A 4-6 nm ultra-thin holey carbon film supported grids. Copper grids, 200 Mesh, 25/box
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)