TEM-HC200CU100
Holey Carbon Supported Copper Grids
size 200 mesh, size 100 nm , Hole, box of 25
Sinónimos:
Holey Carbon - Cu, 200 mesh, 100 micron
About This Item
Productos recomendados
material
carbon film (holey)
copper grid
packaging
box of 25
size
100 nm , Hole
200 mesh
General description
Holey carbon film supported copper TEM gird: hole size 100 nm on 300 mesh copper grid.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)