930326
TEM Grids
Continuous Ultrathin Carbon Film Coated Lacey Carbon Supported Copper Grid, grid size 300 mesh, box of 25
Sinónimos:
TEM grids
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Continuous Ultrathin Carbon Film Coated Lacey Carbon Supported Copper Grid, grid size 300 mesh, box of 25
Materiales
carbon film (lacey)
copper grid
descripción
film layer thickness < 3 nm
envase
box of 25
rejilla tamaño
300 mesh
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)