Merck
T80306
Sigma-Aldrich
1,2,5-Trimethylpyrrole
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11N
Número de CAS:
Peso molecular:
109.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.498 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
densidad
0.807 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(C)n1C
InChI
1S/C7H11N/c1-6-4-5-7(2)8(6)3/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
YRABRACUKBOTKB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
52 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Vincenzina Barbera et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(1) (2019-01-02)
The mechanism for the functionalization of graphene layers with pyrrole compounds was investigated. Liquid 1,2,5-trimethylpyrrole (TMP) was heated in air in the presence of a high surface area nanosized graphite (HSAG), at temperatures between 80 °C and 180 °C. After