357715
2-Ethylpyrrole
technical grade, 90%
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.497 (lit.)
bp
164-165 °C/754 mmHg (lit.)
densidad
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCc1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H9N/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5,7H,2H2,1H3
Clave InChI
XRPDDDRNQJNHLQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?