T48003
Tribromoacetaldehyde
97%
Sinónimos:
Bromal
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.584 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
density
2.665 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(Br)(Br)Br
InChI
1S/C2HBr3O/c3-2(4,5)1-6/h1H
InChI key
YTGSYRVSBPFKMQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
149.0 °F - closed cup
flash_point_c
65 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?