T101
Gaboxadol hydrochloride
solid, ≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4,5,6,7-Tetrahydroisoxazolo[5,4-c]pyridin-3-ol hydrochloride, THIP hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
ethanol: 0.91 mg/mL
H2O: 20 mg/mL
SMILES string
Cl[H].Oc1noc2CNCCc12
InChI
1S/C6H8N2O2.ClH/c9-6-4-1-2-7-3-5(4)10-8-6;/h7H,1-3H2,(H,8,9);1H
InChI key
ZDZDSZQYRBZPNN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562)
Categorías relacionadas
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Caution
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)