Documentos clave
SIK7114-10
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecylphosphonic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6F17O3P
Número de CAS:
Peso molecular:
528.10
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
caducidad
3 years under the recommended conditions
color
white
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[P](=O)(O)O
InChI
1S/C10H6F17O3P/c11-3(12,1-2-31(28,29)30)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h1-2H2,(H2,28,29,30)
Clave InChI
CETXMCMQEXPPLV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
This coupling agent is used to create water repellent and/or lubrificated surfaces.
Información legal
Product of SiKEMIA
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Órganos de actuación
Liver
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)