Merck
30313
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononanoic acid
≥96.0% (GC)
Sinónimos:
2H,2H,3H,3H-Perfluorononanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H5F13O2
Número de CAS:
Peso molecular:
392.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥96.0% (GC)
form
solid
SMILES string
OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F13O2/c10-4(11,2-1-3(23)24)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h1-2H2,(H,23,24)
InChI key
AAEJJSZYNKXKSW-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)