Merck
P65606
Sigma-Aldrich
2-Pyridylacetic acid hydrochloride
99%
Sinónimos:
2-Pyridineacetic acid hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
173.60
Beilstein/REAXYS Number:
3696607
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
99%
form
powder
mp
135 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].OC(=O)Cc1ccccn1
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-3-1-2-4-8-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H
InChI key
MQVISALTZUNQSK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)