N21200
2-Nitro-1,4-phenylenediamine
95%
Sinónimos:
1,4-Diamino-2-nitrobenzene, 2-Nitro-p-phenylenediamine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
95%
form
powder
mp
135-138 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,7-8H2
InChI key
HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
>372.2 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
> 189 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?