M89625
Mucobromic acid
99%
Sinónimos:
2,3-Dibromomalealdehydic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
crystals
mp
120-124 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)\C(Br)=C(\Br)C=O
InChI
1S/C4H2Br2O3/c5-2(1-7)3(6)4(8)9/h1H,(H,8,9)/b3-2-
InChI key
NCNYEGJDGNOYJX-IHWYPQMZSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?