192090
Ethyl 4-acetylbutyrate
98%
Sinónimos:
4-Acetylbutyric acid ethyl ester, 5-Oxohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 5-oxohexanoate
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-11-8(10)6-4-5-7(2)9/h3-6H2,1-2H3
InChI key
MGPSIDGTLFKDEY-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
156.2 °F - closed cup
flash_point_c
69 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?