M46802
N-Methylformanilide
99%
Sinónimos:
N-Formyl-N-methylaniline, N-Methyl-N-phenylformamide
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.561 (lit.)
bp
243-244 °C (lit.)
mp
8-13 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
Inchi Key
JIKUXBYRTXDNIY-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
260.6 °F - closed cup
flash_point_c
127 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?