473936
N-Methylformamide
99%
Sinónimos:
N-Formylmethylamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.432 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
densidad
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadena SMILES
[H]C(=O)NC
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)
Clave InChI
ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Li2S-P2S5 solid electrolytes (SE)
- interlayer-condensed materials of protonated layered silicate (magadiite)
- Li3PS4 solid electrolyte
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
231.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
111 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?