D46904
N,N-Dibutylformamide
99%
Sinónimos:
N,N-Di-n-butylformamide, N-Formyldibutylamine
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
bp
120 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)N(CCCC)CCCC
InChI
1S/C9H19NO/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChI key
NZMAJUHVSZBJHL-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?