Merck
M35606
Sigma-Aldrich
α-Methylcinnamic acid
99%
Sinónimos:
alpha-Methylcinnamic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH=C(CH3)COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
162.19
Beilstein:
2042546
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
79-81 °C (lit.)
cadena SMILES
C\C(=C/c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b8-7+
Clave InChI
XNCRUNXWPDJHGV-BQYQJAHWSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)