116017
2-Carboxybenzaldehyde
97%
Sinónimos:
Phthalaldehydic acid, 2-Formylbenzoic acid, 3-Hydroxyphthalide
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
94-96 °C (lit.)
functional group
aldehyde
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
InChI key
DYNFCHNNOHNJFG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?