O2751
Sodium oxamate
≥98%
Sinónimos:
Aminooxoacetic acid sodium salt, Oxalic acid monoamide sodium salt, Oxamic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
mp
300 °C
solubilidad
water: 50 mg/mL, clear, colorless
cadena SMILES
[Na+].NC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H3NO3.Na/c3-1(4)2(5)6;/h(H2,3,4)(H,5,6);/q;+1/p-1
Clave InChI
RQVZIJIQDCGIKI-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- as one of the variable in flow injection analysis
- in in vitro angiogenesis assay
- to confirm the stimulatory role of stearic acid on lactate dehydrogenase mediated lactate production
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.