L050080
Cap B
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
About This Item
Productos recomendados
tpo
for DNA synthesis
Nivel de calidad
Línea del producto
Proligo Reagents
Formulario
liquid
condiciones de almacenamiento
dry at room temperature
impurezas
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear
idoneidad
conforms to structure (GC, Formulation)
compatibilidad
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de preparación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
6.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-14.4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?