Documentos clave
L020000
Sigma-Aldrich
TCA Deblock
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
tpo
for DNA synthesis, for DNA synthesis
for DNA synthesis
condiciones de almacenamiento
dry at room temperature
concentración
28-32 g/L (TCA content, titration)
impurezas
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear
clear
Nota de preparación
Trichloroacetic acid / Dichloromethane 3/100 (v/v)
Otras notas
Deblock solution containing trichloroacetic acid (TCA) in dichloromethane removes the dimethoxytrityl (DMT) protecting group from the 5′hydroxyl moiety of nucleotides already incorporated into the growing nucleic acid, prior to the addition of the next phosphoramidite. Removal of the DMT allows the unprotected 5′hydroxyl moiety to react with a new phosphoramidite in a subsequent extension reaction.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)