GF98913707
Silicon nitride
powder, 10 max. part. size (micron), weight 500 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
Sinónimos:
SI536020
About This Item
Productos recomendados
assay
≥85%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 989-137-07
weight
500 g
max. part. size
10 (micron)
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)