Key Documents
GF85568800
Silicon nitride
powder, 0.02 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Sinónimos:
SI536015
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
assay
99%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 855-688-00
weight
100 g
max. part. size
0.02 (micron)
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)