GF64213185
Silicon nitride
powder, 10 max. part. size (micron), weight 1000 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
Sinónimos:
SI536020
About This Item
Productos recomendados
assay
≥85%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 642-131-85
weight
1000 g
max. part. size
10 (micron)
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)