Key Documents
GF89296497
Polyamide - Nylon 11
(PA 11), rod, diam. 55 mm, L 500 mm, grade rilsan bmn tld
Sinónimos:
AM337930
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 892-964-97
L
500 mm
diam.
55 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)