GF33201098
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), powder, max. particle size 50micron, weight 100 g, min. particle size 10micron
Sinónimos:
AM376010
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 332-010-98
peso
100 g
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)