GF58818471
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), powder, max. particle size 50micron, weight 500 g, min. particle size 5micron
Sinónimos:
AM306010
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 588-184-71
peso
500 g
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Aplicación
- Δ9-THC research solution as a cannabinoid standard: The (±)- Δ9-THC solution serves as a synthetic THC analytical reference in cannabinoid research, aiding in the calibration and validation of analytical techniques such as high-performance liquid chromatography (HPLC) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). This application is vital for ensuring accurate cannabinoid profiling in pharmaceutical and biochemical studies (Shen et al., 2021).
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)