GF42826541
Yttrium oxide
sheet, thickness 3.0 mm, 10 mm diameter
Sinónimos:
Y 603030
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 428-265-41
diam.
10 mm
thickness
3.0 mm
diameter
10 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)