769371
Óxido de titanio (IV)
pellets, diam. × thickness 12.5 mm × 5.5 mm
Sinónimos:
Dióxido de titanio, Titania
About This Item
Productos recomendados
form
pellets
Quality Level
diam. × thickness
12.5 mm × 5.5 mm
impurities
≤0.1% PBB (polybrominated biphenyls)
≤0.1% PBDE (polybrominated diphenyl ethers)
color
black
mp
>350 °C (lit.)
density
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Cd: ≤0.01%
Co: ≤0.001%
Cr: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.01%
Hg: ≤0.1%
Pb: ≤0.1%
V: ≤0.005%
SMILES string
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?