205168
Yttrium(III) oxide
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Yttria
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
2410 °C (lit.)
densidad
5.01 g/mL at 25 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/3O.2Y
Clave InChI
SIWVEOZUMHYXCS-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.