Key Documents
GF35160005
Tungsten carbide/cobalt
sheet, WC 94%/Co 6%, thickness 5.0 mm, size 25 × 25 mm
Sinónimos:
W 603400
About This Item
UNSPSC Code:
31191518
NACRES:
NA.23
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 351-600-05
size
25 × 25 mm
thickness
5.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)