Key Documents
GF68374222
Tungsten carbide/cobalt
rod, WC 94%/Co 6%, 3.0 mm diameter, length 150 mm
Sinónimos:
W 607905
About This Item
UNSPSC Code:
31191518
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 683-742-22
L
150 mm
diameter
3.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)