GF18976292
Tungsten carbide/cobalt
rod, WC 94%/Co 6%, 0.5 mm diameter, length 30 mm
Sinónimos:
W 607900
About This Item
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 189-762-92
L
30 mm
diameter
0.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)