GF07007116
Tungsten carbide/cobalt
sheet, WC 94%/Co 6%, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm
Sinónimos:
W 603100
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 070-071-16
size
100 × 100 mm
thickness
1.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)