GF25138537
Alumina
rod, 6.0 mm diameter, length 200 mm, purity 99%
Sinónimos:
AL607960
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 251-385-37
L
200 mm
diameter
6.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)